Tlačiť
n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378931000 378938000
378931000.EA 65.69 EUR
378931000. 378938000.
n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
Mw: 64.06 g/mol
Teplota tavenia: -76
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009414
Číslo CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
OSN: 3394
ADR: 4.2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.62 to 2.75 M
Free base ≤1.0 %