Tlačiť
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
377010250 377011000
ACRO377010250EA 60.97 EUR
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 75…77 °C
Číslo MDL: MFCD00023097
Číslo CAS: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %