Tlačiť
3-Fluoro-p-anisidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
375880010 375880050
ACRO375880010EA 50.94 EUR
ACRO375880010 ACRO375880050
3-Fluoro-p-anisidine 99%
3-Fluoro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
Teplota varu: 135 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 81…84 °C
Číslo MDL: MFCD00075040
Číslo CAS: 366-99-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %