Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
375830010 375830100
ACRO375830010EA 55.28 EUR
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 79…82 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.229 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010220
Číslo CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %