Tlačiť
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
371360010 371360050
ACRO371360010EA 48.13 EUR
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Mw: 227.87
Teplota varu: 128 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1.781 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00127818
Číslo CAS: 36082-50-5
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %