Tlačiť
4-Phenylbenzyl bromide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, p-(Bromomethyl)biphenyl
368950050 368950250
ACRO368950050EA 130.98 EUR
ACRO368950050 ACRO368950250
4-Phenylbenzyl bromide 96%
4-Phenylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁Br
Mw: 247.13
Teplota tavenia: 83…86 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017869
Číslo CAS: 2567-29-5
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %