Tlačiť
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
368580010 368580050
ACRO368580010EA 48.47 EUR
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Mw: 174
Teplota tavenia: 239…244 °C
Teplota vzplanutia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012341
Číslo CAS: 7752-82-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %