Tlačiť
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
368482500 368480050
ACRO368482500EA 37.91 EUR
ACRO368482500 ACRO368480050
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00483232
Číslo CAS: 32779-36-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %