Tlačiť
8-Bromocaprylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
367660100 367660500
ACRO367660100EA 178.5 EUR
ACRO367660100 ACRO367660500
8-Bromocaprylic acid 95%
8-Bromocaprylic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Mw: 223.11
Teplota varu: 147…150 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 36…41 °C
Hustota: 1.324
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00004430
Číslo CAS: 17696-11-6
OSN: 3261
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %