Tlačiť
2-Thiopheneethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
366540250 366541000
ACRO366540250EA 63.38 EUR
ACRO366540250 ACRO366541000
2-Thiopheneethanol 98%
2-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Teplota varu: 108 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,153 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Číslo MDL: MFCD00005462
Číslo CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to grey-green to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %