Tlačiť
Benzyltrimethylammonium bromide 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
364860250 364861000
ACRO364860250EA 31.52 EUR
ACRO364860250 ACRO364861000
Benzyltrimethylammonium bromide 98+%
Benzyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₀H₁₆BrN
Mw: 230.15
Teplota tavenia: 228…234 °C
Číslo MDL: MFCD00011780
Číslo CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 234 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %