Tlačiť
Tri-tert-butylphosphine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
360890010 360890050
ACRO360890010EA 132.77 EUR
ACRO360890010 ACRO360890050
Tri-tert-butylphosphine 95%
Tri-tert-butylphosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
Mw: 202.32
Teplota varu: 102…103 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 30 °C
Teplota vzplanutia: –17 °C
Číslo MDL: MFCD00015006
Číslo CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
OSN: 2846
ADR: 4.2 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %