Tlačiť
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 188.66 EUR
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁Br
Mw: 199.09
Teplota varu: 101…103 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 36…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013539
Číslo CAS: 27129-86-8
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %