Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 36.9 EUR
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂
Teplota varu: ? 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 73 °C
Hustota: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: ≥ 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095425
Číslo CAS: 79917-90-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %