Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 39.11 EUR
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClN₂
Teplota tavenia: 77…79 °C
Hustota: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074843
Číslo CAS: 65039-09-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %