Tlačiť
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 58.08 EUR
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota tavenia: 221…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016536
Číslo CAS: 4919-37-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %