Tlačiť
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351170050 351170250
ACRO351170050EA 84.12 EUR
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃
Mw: 197.23
Teplota varu: 106 °C (0.1 mmHg)
Hustota: 1.155 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00017150
Číslo CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %