Tlačiť
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
350560010 350560050 350560250
ACRO350560010EA 66.59 EUR
ACRO350560010 ACRO350560050 ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 107…110 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,478 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191857
Číslo CAS: 28229-69-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %