Tlačiť
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
350550010 350550050
ACRO350550010EA 44.12 EUR
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 97 °C (,7 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00093566
Číslo CAS: 1074-16-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %