Tlačiť
Allyltrimethylsilane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
349990100 349990500
ACRO349990100EA 64.98 EUR
ACRO349990100 ACRO349990500
Allyltrimethylsilane 97%
Allyltrimethylsilane
Vzorec: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Teplota varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,719 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008635
Číslo CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %