Tlačiť
Toluidinová modř O, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 66.19 EUR
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Toluidinová modř O, pure
Toluidinová modř O
Vzorec: C₁₅H₁₆ClN₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011934
Číslo CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies