Tlačiť
tert-Butyl chloroacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 36.9 EUR
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
tert-Butyl chloroacetate 97%
tert-Butyl chloroacetate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Teplota varu: 48…49 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,053 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000930
Číslo CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %