Tlačiť
N-Ethylbenzylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
343710250 343711000 343715000
ACRO343710250EA 48.94 EUR
ACRO343710250 ACRO343711000 ACRO343715000
N-Ethylbenzylamine 95%
N-Ethylbenzylamine
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Teplota varu: 191…194 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009031
Číslo CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %