Tlačiť
2-Merkaptobenzotiazol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
332050250 332051000 332050050 332050010
ACRO332050250EA 35.7 EUR
ACRO332050250 ACRO332051000 ACRO332050050 ACRO332050010
2-Merkaptobenzotiazol 97%
2-Merkaptobenzotiazol
Vzorec: C₇H₅NS₂
Teplota varu: 302 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172…182 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 243 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005781
Číslo CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
Solubility (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %