Tlačiť
4-Chlorobutyronitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 28.2 EUR
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorobutyronitrile 97%
4-Chlorobutyronitrile
Vzorec: C₄H₆ClN
Teplota varu: 195…197 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -44 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001972
Číslo CAS: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
OSN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %