Tlačiť
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloroethyl carbonochloridate
314460250 314461000
ACRO314460250EA 115.12 EUR
ACRO314460250 ACRO314461000
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 118…119 °C
Teplota tavenia: -65 °C
Hustota: 1,32 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000647
Číslo CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
OSN: 2742
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %