Tlačiť
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
314280050 314280010
ACRO314280050EA 127.16 EUR
ACRO314280050 ACRO314280010
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Benzoyl isocyanate
Vzorec: C₈H₅NO₂
Teplota varu: 94…96 °C (21 mmHg)
Teplota tavenia: 28…29 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002032
Číslo CAS: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %