Tlačiť
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyanophenylisocyanate, 3-Isocyanatobenzonitrile
314180050 314180010
ACRO314180050EA 139.59 EUR
ACRO314180050 ACRO314180010
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₄N₂O
Teplota varu: 123 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 49…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013856
Číslo CAS: 16413-26-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %