Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
312960050 312960250
ACRO312960050EA 92.53 EUR
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 93…97 °C (22 mmHg)
Hustota: 1.22 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008117
Číslo CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
OSN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %