Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 160.62 EUR
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 108 °C (64 mmHg)
Hustota: 1.249 g/cm³
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010297
Číslo CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %