Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 130.18 EUR
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
Mw: 242.12
Teplota varu: 37 °C (1.3 mmHg)
Teplota tavenia: -2
Hustota: 1.47 g/cm³
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010206
Číslo CAS: 401-95-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %