Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 56.08 EUR
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₇F₆N
Mw: 243.15
Teplota varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 46…55 °C
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009909
Číslo CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %