Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 55.68 EUR
ACRO303640010 ACRO303640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
Mw: 307.03
Teplota varu: 136…140 °C (14 mmHg)
Hustota: 1.67 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009905
Číslo CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %