Tlačiť
1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 114.32 EUR
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, pure
1,3-Dioxolan
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 75 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003207
Číslo CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
OSN: 1166
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT