Tlačiť
3-Formylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
296560010 296560050
ACRO296560010EA 69.8 EUR
ACRO296560010 ACRO296560050
3-Formylbenzoic acid 98%
3-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039575
Číslo CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %