Tlačiť
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
263540050 263540250
ACRO263540050EA 50.94 EUR
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota varu: 80…85 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 50…54 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042290
Číslo CAS: 74457-86-6