Tlačiť
Trichloromethyl chloroformate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
243310100 243311000
ACRO243310100EA 63.38 EUR
ACRO243310100 ACRO243311000
Trichloromethyl chloroformate 99%
Trichloromethyl chloroformate
Vzorec: C₂Cl₄O₂
Teplota varu: 128 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,64 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00015553
Číslo CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
OSN: 3390
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03368
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %