Tlačiť
3-Thenoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
243110050 243110010
ACRO243110050EA 104.29 EUR
ACRO243110050 ACRO243110010
3-Thenoic acid 99%
3-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Teplota tavenia: 137…139 °C
Číslo MDL: MFCD00005467
Číslo CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %