Tlačiť
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 107.9 EUR
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 98+%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Teplota varu: 152 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 29…33 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042225
Číslo CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %