Tlačiť
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 379.06 EUR
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin 99+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Teplota varu: 402 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 167…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007748
Číslo CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %