Tlačiť
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
227115000 227110025
ACRO227115000EA 137.99 EUR
ACRO227115000 ACRO227110025
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Teplota varu: 152…153 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 35…38 °C
Hustota: 1,099 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004680
Číslo CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 12,00459
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %