Tlačiť
5-Bromouracil 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
226440050 226440250
ACRO226440050EA 35.14 EUR
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracil 98%
5-Bromouracil
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
Teplota varu: 384 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 307…310 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006017
Číslo CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %