Tlačiť
(Methyl)triphenylphosphonium iodide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
224030250 224031000
ACRO224030250EA 81.43 EUR
ACRO224030250 ACRO224031000
(Methyl)triphenylphosphonium iodide 97%
(Methyl)triphenylphosphonium iodide
Vzorec: C₁₉H₁₈IP
Teplota tavenia: 185…187 °C
Číslo MDL: MFCD00066175
Číslo CAS: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
OSN: 3464
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %