Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223980010 223980050
223980010.EA 172.88 EUR
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀NiP₄
Mw: 1107.85
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010011
Číslo CAS: 15133-82-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %