Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
223960010 223960050
ACRO223960010EA 182.91 EUR
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pt
Teplota tavenia: 159…160 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010014
Číslo CAS: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %