Tlačiť
Perboritan sodný tetrahydrát 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 32.57 EUR
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Perboritan sodný tetrahydrát 97%
Perboritan sodný tetrahydrát
Vzorec: NaH₂BO₄·4H₂O
Mw: 171.87
Teplota tavenia: 60
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149231
Číslo CAS: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %