Tlačiť
Pyridiniumchlorid 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 60.57 EUR
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Pyridiniumchlorid 98%, pure
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
Teplota varu: 222,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 140…146 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012802
Číslo CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless