Tlačiť
2-Chloroethyl methyl ether 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221771000 221775000 221770025
ACRO221771000EA 91.05 EUR
ACRO221771000 ACRO221775000 ACRO221770025
2-Chloroethyl methyl ether 98%
2-Chloroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₇ClO
Teplota varu: 89…90 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000972
Číslo CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
OSN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %