Tlačiť
Chromium hexacarbonyl 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
221050100 221050500
ACRO221050100EA 199.36 EUR
ACRO221050100 ACRO221050500
Chromium hexacarbonyl 99+%
Chromium hexacarbonyl
Vzorec: C₆CrO₆
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010945
Číslo CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
OSN: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %