Tlačiť
m-Fenylendiamin dihydrochlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
216650250 216651000
ACRO216650250EA 70.6 EUR
ACRO216650250 ACRO216651000
m-Fenylendiamin dihydrochlorid 99%
m-Fenylendiamin dihydrochlorid
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂
Teplota tavenia: 277…278 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012975
Číslo CAS: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
OSN: 1673
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %